Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til koniske rør
Artikelnummer. p-8003406 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
Rotor A-4-81 og Rotor FA-45-6-30
Rotor FA-45-6-30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 7
Artikelnummer. 10616640
Brand: Eppendorf™ 5820718005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug med en række produkter for at udvide væskehåndteringskapaciteten i laboratoriet
  • Fås i pakker med to eller syv
  • Til brug med Eppendorf Rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Konisk
Volumen 15 mL
Til brug med (udstyr) Rotor A-4-81 og Rotor FA-45-6-30
Farve Orange
nr. pr. pakke Sæt med 7