Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til koniske rør
Artikelnummer. 10616640 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rotor A-4-81 og Rotor FA-45-6-30
Rotor FA-45-6-30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 7
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10616640 Rotor A-4-81 og Rotor FA-45-6-30 Pakke med 7
10725642 Rotor FA-45-6-30 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616640 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5820718005
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med en række produkter for at udvide væskehåndteringskapaciteten i laboratoriet
  • Fås i pakker med to eller syv
  • Til brug med Eppendorf Rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Konisk
Volumen 15 mL
Til brug med (udstyr) Rotor A-4-81 og Rotor FA-45-6-30
Farve Orange
nr. pr. pakke Sæt med 7