Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til Eppendorf SmartBlock™
Artikelnummer. 16393306 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Størrelse:
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse unitSize
16393306 25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 16393306 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5365000109
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sæt bestående af 4 adaptere og afmonteringsværktøj
  • Eppendorf SmartBlocks™ er individuelt sensorstyrede varmeblokke, der opretholder nøjagtige, ensartede temperaturer
  • Kompatibel med Eppendorf™ ThermoMixer C og ThermoStat C, kan intervallet for 0,2 til 50 ml rør samt plader (MTP, DWP og PCR plader 96 / 384) ændres hurtigt og nemt
  • Optimeret blokdesign understøtter optimal temperaturoverførsel i din prøve for at modtage fremragende resultater
  • Eppendorf SmartBlock-specifik kalibrering med integreret sensorteknologi maksimerer temperaturnøjagtighed og homogenitet
  • Hver Eppendorf SmartBlock™ er individuelt efterset i produktionen for temperaturnøjagtighed og leveres inkl. et serienummerspecifikt certifikat til dokumentationsformål
  • Isolerede termoblokke for ergonomisk betjening, – du vil ikke brænde dine fingre (PhysioCare Concept )
  • Automatisk blokgenkendelse for sikker håndtering
  • Optimeret blokdesign sikrer maksimal temperaturoverførsel til prøven
  • Eppendorf QuickRelease™ teknologi muliggør hurtig og enkel blokudveksling – uden behov for værktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Eppendorf SmartBlock 50 mL
Type Tilbehør, Adapter
Model- Adapter 25 mL til Eppendorf SmartBlock™ 50 ml
Størrelse 25 ml
Hastighed 1,000 rpm