Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til Eppendorf™ Koniske rør med skruelåg
Artikelnummer. 16313316 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
50 ml rør
Artikelnummer. Volumen
16313316 50 ml rør
1 options
Artikelnummer. 16313316 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5820734000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adapter til 25 mL koniske rør med skruelåg til rotorer til koniske 50 mL rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Konisk
Volumen 50 ml rør
Til brug med (udstyr) Til rotorer til koniske 50 mL rør
Rørstørrelse 50 ml Falcon
nr. pr. pakke Sæt med 6 stk