Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til koniske rør, flasker og plader
Shop alle Eppendorf produkter
:
Antal: 2/Pk
Beskrivelse
- 2 stk
- Adapter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Til brug med (udstyr) | 50 mL koniske rør, 175 til 250 mL flasker og plader |
| Oversigt | Til Rotor S-4xUniversal-Large |
| nr. pr. pakke | 2 |