Beskrivelse
- Til 1.000 ml flaske med bred hals (katalognr. 5910 770.006) i kombination med Rotor S-4xUniversal
- Sæt med 2 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 x 1000 ml |
| Oversigt | Til Centrifuge 5910 R med Rotor S-4xUniversal |
| Antal steder | 1 |
| nr. pr. pakke | Sæt med 2 stk |