Få mere at vide
Motic™ Adapter, Brightfield, LM Plan
Beskrivelse
- Kan rumme lysfelt LED.
- For LM Plan mål
- Udnyt fordelene ved lysfeltmikroskopi:
- Optik ændrer ikke observeret strukturfarve.
- Optik ændrer ikke pletfarver.
- Generelt billigere end fasekontrastoptik.
- Kræver færre justeringer til prøveobservation.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Lyst felt |
| Til brug med (udstyr) | LM Plan mål, AE2000MET mikroskoper |