Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til Rotor F-45-64-5-PCR
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
F-45-64-5PCR
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Adapter til Rotor F-45-64-5-PCR brugt med Eppendorf Centrifuger
- Rotor F-45-64-5-PCR kan rumme op til 64 x 0,2 ml PCR-rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter med stor rotorboring |
| Rørtype | PCR |
| Til brug med (udstyr) | F-45-64-5PCR |
| Oversigt | Adapter |
| Til brug med (applikation) | PCR-strimler |
| nr. pr. pakke | 4/Pk. |