Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til Rotor F-35-6-30
Artikelnummer. 10379873 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 100 til 125 mm Centriprep™
1 x 15 ml rør
1 x 2,6 til 7 ml rør
1 x 30 ml rør
1 x 50 ml konisk rør
1 x 9 til 15 ml rør
6 x 50 mL
Borestørrelse (metrisk):
Lille rotorboring
Stor rotorboring
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
Artikelnummer. 10379873
Brand: Eppendorf™ 5427735003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adapter til rotorer designet til brug med Eppendorf Centrifuger
  • Rotor F-35-6-30 holder 6 x 15/50 ml konisk eller 12 x Vacutainer™ rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Lille rotorboringsadapter
Rørtype Rund bund, blodopsamlingsrør
Volumen 1 x 9 til 15 ml rør
Maks. Rør diameter 17 mm
Til brug med (udstyr) Rotor F-35-6-30
Borestørrelse (metrisk) Lille rotorboring
Oversigt 17 dia. x 90 til 125 mm
Antal steder 12
nr. pr. pakke 2/Pk.