Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til Rotor F-35-6-30
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 100 til 125 mm Centriprep™
1 x 15 ml rør
1 x 2,6 til 7 ml rør
1 x 30 ml rør
1 x 50 ml konisk rør
1 x 9 til 15 ml rør
6 x 50 ml
Borestørrelse (metrisk):
Lille rotorboring
Stor rotorboring
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
Beskrivelse
- Rotor F-35-6-30 holder 6 x 15/50 ml konisk eller 12 x Vacutainer™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter med stor rotorboring |
| Rørtype | Centriprep |
| Volumen | 1 x 100 til 125 mm Centriprep™ |
| Til brug med (udstyr) | Rotor F-35-6-30 |
| Borestørrelse (metrisk) | Stor rotorboring |
| Til brug med (applikation) | For Centriplus Centrifugalfilterenheder |
| nr. pr. pakke | 6/Pk. |