Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til 50 ml Falcon™ Rør som genbestilling
Artikelnummer. 11883981 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 11883981
Brand: Eppendorf™ 5804728009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Falk
Volumen 50 mL
Til brug med (udstyr) Konisk Falcon Tube som genbestilling
Antal steder 8
nr. pr. pakke 8 Pakke