Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter
Artikelnummer. p-7113373 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
Adapter 13x75-100mm rund bund/PL/TB
Adapter 15mL koniske rør, PL/TB
Adapter 16x75-100mm rund bund/PL/TB
Adapter 17,5x100mm rund bund/PL/TB
Adapter 50mL koniske rør, PL/TB
til 500 ml Nalgene
til 600 ml TPP
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15797918
Brand: Eppendorf™ 5920701002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adaptere fås til en række forskellige Eppendorf produkter, der passer til dine behov.
Adapter 600mL m. koniske rør/RB (2x)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) til 600 ml TPP
nr. pr. pakke Sæt med 2