Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
Adapter 13x75-100mm rund bund/PL/TB
Adapter 15mL koniske rør, PL/TB
Adapter 16x75-100mm rund bund/PL/TB
Adapter 17,5x100mm rund bund/PL/TB
Adapter 50mL koniske rør, PL/TB
til 500 ml Nalgene
til 600 ml TPP
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Adapter, til 9mL, sæt med 2 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Adapter 17,5x100mm rund bund/PL/TB |
| nr. pr. pakke | Sæt med 2 |