Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter
Artikelnummer. 15758379 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
Adapter 13x75-100mm rund bund/PL/TB
Adapter 15mL koniske rør, PL/TB
Adapter 16x75-100mm rund bund/PL/TB
Adapter 17,5x100mm rund bund/PL/TB
Adapter 50mL koniske rør, PL/TB
til 500 ml Nalgene
til 600 ml TPP
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15758379
Brand: Eppendorf™ 5920706004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adaptere fås til en række forskellige Eppendorf produkter, der passer til dine behov.
Adapter, til 2,6 til 8mL, sæt med 2 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Adapter 13x75-100mm rund bund/PL/TB
nr. pr. pakke Sæt med 2