Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til Rotor F-35-6-30
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
til Rotor F-35-6-30, lille rotorboring
til Rotor F-35-6-30, stor rotorboring
Maks. Rørlængde:
65 til 89 mm
90 til 110 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Description
- Til Rotor F-35-6-30
Specifications
Specifications
| Type | Adapter |
| Maks. Rørlængde | 90 til 110 mm |
| Til brug med (udstyr) | til Rotor F-35-6-30, stor rotorboring |
| Antal steder | 12 |