Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til Rotor F-35-6-30
Artikelnummer. 13216589 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
til Rotor F-35-6-30, lille rotorboring
til Rotor F-35-6-30, stor rotorboring
Maks. Rørlængde:
65 til 89 mm
90 til 110 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 13216589
Brand: Eppendorf™ 5427742000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug med Eppendorf Rotorer og centrifuger
  • Til Rotor F-35-6-30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Maks. Rørlængde 65 til 89 mm
Til brug med (udstyr) til Rotor F-35-6-30, stor rotorboring
Antal steder 12