Få mere at vide
Hettich Lab Technology™ Adapter
Beskrivelse
- Fås i en række forskellige konfigurationer
- Konfigurationer, der er i stand til at rumme et væld af tilpassede centrifuge-arbejdsbelastninger
Ordreinfo
dimForUseWithEquipment
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 9 x 1,5/2,0 ml |
| Maks. Rør diameter | 11 mm |
| Maks. Rørlængde | 38 mm |
| Til brug med (udstyr) | Transportør 1425 |
| nr. pr. pakke | 1 hver |