Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Lukkestørrelse:
NPT 1/8 in., GL25
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
- Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
- Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | NPT 1/8 in., GL25 |
| Lukningsfarve | Black |
| Oversigt | Trådadapter, NPT 1/8 tommer. (f) til GL25 (f) |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | HDPE-EC |
| Materiale | HDPE-EC |
| Produkttype | Trådadapter |