Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til 250 mL rektangulær spand i Rotor FA - 6 x 250 Artikelnummer.: 16272411
Eppendorf™ Adapter til 250 mL rektangulær spand i Rotor FA - 6 x 250
Artikelnummer. 16272411 Shop alle Eppendorf produkter
1 x 50 ml rør med skørter, Pakke med 2
Til brug med (udstyr):
1 x 50 mL Oak Ridge rundt centrifugerør
1 x 50 ml konisk rør
1 x 50 ml rør med skørter
1 x 85 mL Oak Ridge rundt centrifugerør
3 x 30 mL Oak Ridge runde centrifugerør
4 x Eppendorf Tubes™ 5,0 mL og 15 mL koniske rør. (Universelle adaptere kræves til 5 ml rør.)
7 x 10 mL Oak Ridge runde centrifugerør
7 x 16 mL Oak Ridge runde centrifugerør
7 x runde blodprøverør: D16, 5,5 til 12,0 ml
8 x runde blodprøverør: D13, 2,6 til 8,0 ml
9 x FACS™ Runde rør, 5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 16272411
Brand: Eppendorf™ 5920766007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilpasser et bredt udvalg af centrifugerør til brug i Rotor FA-6x250.
  • Tilpasser et bredt udvalg af centrifugerør til at passe i Rotor FA - 6 x 250
  • Sæt med 2 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 1 x 50 ml rør med skørter
Oversigt Til 250 mL rektangulær spand i Rotor FA-6x250
Antal steder 1
nr. pr. pakke Sæt med 2 stk
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Adapter til 250 mL rektangulær spand i Rotor FA - 6 x 250 >