Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til 250 mL rektangulær spand i Rotor FA - 6 x 250
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
1 x 50 mL Oak Ridge rundt centrifugerør
1 x 50 ml konisk rør
1 x 50 ml rør med skørter
1 x 85 mL Oak Ridge rundt centrifugerør
3 x 30 mL Oak Ridge runde centrifugerør
4 x Eppendorf Tubes™ 5,0 mL og 15 mL koniske rør. (Universelle adaptere kræves til 5 ml rør.)
7 x 10 mL Oak Ridge runde centrifugerør
7 x 16 mL Oak Ridge runde centrifugerør
7 x runde blodprøverør: D16, 5,5 til 12,0 ml
8 x runde blodprøverør: D13, 2,6 til 8,0 ml
9 x FACS™ Runde rør, 5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Tilpasser et bredt udvalg af centrifugerør til at passe i Rotor FA - 6 x 250
- Sæt med 2 stk
Tekniske data
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | 7 x runde blodprøverør: D16, 5,5 til 12,0 ml |
Oversigt | Til 250 mL rektangulær spand i Rotor FA-6x250 |
Antal steder | 7 |
nr. pr. pakke | Sæt med 2 stk |
Product Content Correction
Product Title
Eppendorf™ Adapter til 250 mL rektangulær spand i Rotor FA - 6 x 250 >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction