Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til 250 mL rektangulær spand i Rotor FA - 6 x 250
Artikelnummer. 16212411 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1 x 50 mL Oak Ridge rundt centrifugerør
1 x 50 ml konisk rør
1 x 50 ml rør med skørter
1 x 85 mL Oak Ridge rundt centrifugerør
3 x 30 mL Oak Ridge runde centrifugerør
4 x Eppendorf Tubes™ 5,0 mL og 15 mL koniske rør. (Universelle adaptere kræves til 5 ml rør.)
7 x 10 mL Oak Ridge runde centrifugerør
7 x 16 mL Oak Ridge runde centrifugerør
7 x runde blodprøverør: D16, 5,5 til 12,0 ml
8 x runde blodprøverør: D13, 2,6 til 8,0 ml
9 x FACS™ Runde rør, 5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
16212411 1 x 50 ml konisk rør Pakke med 2
16202421 7 x 10 mL Oak Ridge runde centrifugerør -
16212421 7 x 16 mL Oak Ridge runde centrifugerør -
16222411 4 x Eppendorf Tubes™ 5,0 mL og 15 mL koniske rør. (Universelle adaptere kræves til 5 ml rør.) Pakke med 2
16222421 1 x 50 mL Oak Ridge rundt centrifugerør -
16232411 7 x runde blodprøverør: D16, 5,5 til 12,0 ml -
16242411 8 x runde blodprøverør: D13, 2,6 til 8,0 ml -
16262411 9 x FACS™ Runde rør, 5 ml Pakke med 2
16272411 1 x 50 ml rør med skørter Pakke med 2
16282411 3 x 30 mL Oak Ridge runde centrifugerør -
16292411 1 x 85 mL Oak Ridge rundt centrifugerør Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16212411 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5920760009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilpasser et bredt udvalg af centrifugerør til brug i Rotor FA-6x250.
  • Tilpasser et bredt udvalg af centrifugerør til at passe i Rotor FA - 6 x 250
  • Sæt med 2 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 1 x 50 ml konisk rør
Oversigt Til 250 mL rektangulær spand i Rotor FA-6x250
Antal steder 1
nr. pr. pakke Sæt med 2 stk