Beskrivelse
- Tilpasser et bredt udvalg af centrifugerør til at passe i Rotor FA - 6 x 250
- Sæt med 2 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 7 x 10 mL Oak Ridge runde centrifugerør |
| Oversigt | Til 250 mL rektangulær spand i Rotor FA-6x250 |
| Antal steder | 7 |
| nr. pr. pakke | Sæt med 2 stk |