Beskrivelse
Adapter, til 12 rør 50 ml Nalgene™ Oak Ridge, til Rotor S-4xUniversal-Large, 2 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adaptere, spande og tilbehør |
| Til brug med (udstyr) | Rotor S-4 xUniversal-Large |
| Fartøjer pr. adapter | 12 |
| nr. pr. pakke | 2 |