Få mere at vide
Invitrogen™ Adapta™ Universal Kinase Assay Kit
Beskrivelse
Adapta™ Universal Kinase Assay Kit er et homogent, fluorescensbaseret immunoassay til påvisning af ADP produceret af kinaser eller andre ATP afhængige enzymer.
For mere information, besøg venligst www.invitrogen.com/adapta.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay | Universal Kinase Assay |
| Assay Entry | Biokemisk ADP-akkumulering |
| Indhold og opbevaring | Adapta™ Universal Kinase Assay Kits sendes på tøris og skal opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Format | 384-brønds plade |
| Type | Kinase Assay Kit |
| Excitation/Emission | 340 615, ⁄665 |
| Til brug med (applikation) | TR-FRET |
| Gen-id (Entrez) | 1022, 1147, 120892, 1612, 3376, 5289, 5290, 5294, 8536 |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor™ 647, Europa |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.