Få mere at vide
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combo
Artikelnummer. p-6960113 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå/grøn
Blå/gul
Pink/Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15300370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan rumme rør 12 til 30 mm dia. (5 til 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combos holder rørene i en fast, opretstående position.
  • Fremstillet af polyoxymethylen (POM)
  • Reoler kan kobles sammen for yderligere holdekapacitet (forbundne stativer skal understøttes nedenunder, når de bæres)
  • Åbne sider giver mulighed for etiketvisning
  • Flad bund til at holde rør oprejst
  • Fås i ensfarvet eller en kombination af farver for nem kodningsidentifikation
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Array 1 x 4
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå/grøn
Holder Rør (5 til 50 ml)
Materiale POM
Stillinger 4
Form Round
Hylder None
Stabelbar Yes, Interlocking
Sterilitet Non-sterile
Mængde 2 Pakke
Bredde (metrisk) 5.6 cm
Højde (metrisk) 7.6 cm
Diameter (metrisk) Brønd 12 til 30 mm