Beskrivelse
- Fremstillet af polyoxymethylen (POM)
- Reoler kan kobles sammen for yderligere holdekapacitet (forbundne stativer skal understøttes nedenunder, når de bæres)
- Åbne sider giver mulighed for etiketvisning
- Flad bund til at holde rør oprejst
- Fås i ensfarvet eller en kombination af farver for nem kodningsidentifikation
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå/gul |
| Holder | Rør (5 til 50 ml) |
| Materiale | POM |
| Stillinger | 4 |
| Form | Rund |
| Stabelbar | Ja, sammenkobling |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 2 Pakke |
| Diameter (metrisk) Brønd | 12 til 30 mm |
| Vis mere |