Få mere at vide
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combo
Artikelnummer. 15300370 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå/grøn
Blå/gul
Pink/Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15300370 Blå/grøn Pakke med 2
15320370 Blå/gul Pakke med 2
15330370 Pink/Hvid Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15300370
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan rumme rør 12 til 30 mm dia. (5 til 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combos holder rørene i en fast, opretstående position.
  • Fremstillet af polyoxymethylen (POM)
  • Reoler kan kobles sammen for yderligere holdekapacitet (forbundne stativer skal understøttes nedenunder, når de bæres)
  • Åbne sider giver mulighed for etiketvisning
  • Flad bund til at holde rør oprejst
  • Fås i ensfarvet eller en kombination af farver for nem kodningsidentifikation
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå/grøn
Holder Rør (5 til 50 ml)
Materiale POM
Stillinger 4
Form Rund
Stabelbar Ja, sammenkobling
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 2 Pakke
Diameter (metrisk) Brønd 12 til 30 mm
Produkttype Rørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 7.6 cm
Array 1 x 4
Bredde (metrisk) 5.6 cm