Få mere at vide
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Artikelnummer. p-6960118 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå/blå
Grøn/grøn
Gul/gul
Hvid/Hvid
Pink/Pink
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15340370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til rør med en diameter på 12 til 30 mm. (5 til 50 ml). Adapt-a-Rack™ holder rørene i en fast, opretstående stilling.
  • Fremstillet af polyoxymethylen (POM).
  • Reoler kan kobles sammen for yderligere holdekapacitet (forbundne stativer skal understøttes nedenunder, når de bæres).
  • Åbne sider giver mulighed for etiketvisning.
  • Flad bund til at holde rør oprejst.
  • Fås i ensfarvet eller en kombination af farver for nem kodningsidentifikation.
  • Autoklaverbar.
Tekniske data
Produkttype Multi Stand Tube Rack
Array 1 x 4
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå/blå
Holder Rør (5 til 50 ml)
Materiale POM
Stillinger 4
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Hylder Ingen
Stabelbar Ja, interlocking
Sterilitet Ikke steril
Mængde 2 Pk.
Bredde (metrisk) 5.6 cm
Højde (metrisk) 7.6 cm
Diameter (metrisk) Brønd 12 til 30 mm