Beskrivelse
- Fremstillet af polyoxymethylen (POM).
- Reoler kan kobles sammen for yderligere holdekapacitet (forbundne stativer skal understøttes nedenunder, når de bæres).
- Åbne sider giver mulighed for etiketvisning.
- Flad bund til at holde rør oprejst.
- Fås i ensfarvet eller en kombination af farver for nem kodningsidentifikation.
- Autoklaverbar.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grøn/grøn |
| Holder | Rør (5 til 50 ml) |
| Materiale | POM |
| Stillinger | 4 |
| Form | Rektangulære, afrundede hjørner |
| Stabelbar | Ja, interlocking |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 2 Pk. |
| Diameter (metrisk) Brønd | 12 til 30 mm |
| Vis mere |