Få mere at vide
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Artikelnummer. 15340370 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå/blå
Grøn/grøn
Gul/gul
Hvid/Hvid
Pink/Pink
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15340370 Blå/blå Pakke med 2
15350370 Hvid/Hvid Pakke med 2
15360370 Pink/Pink Pakke med 2
15380370 Gul/gul Pakke med 2
15390370 Grøn/grøn Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15340370
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til rør med en diameter på 12 til 30 mm. (5 til 50 ml). Adapt-a-Rack™ holder rørene i en fast, opretstående stilling.
  • Fremstillet af polyoxymethylen (POM).
  • Reoler kan kobles sammen for yderligere holdekapacitet (forbundne stativer skal understøttes nedenunder, når de bæres).
  • Åbne sider giver mulighed for etiketvisning.
  • Flad bund til at holde rør oprejst.
  • Fås i ensfarvet eller en kombination af farver for nem kodningsidentifikation.
  • Autoklaverbar.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå/blå
Holder Rør (5 til 50 ml)
Materiale POM
Stillinger 4
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Ja, interlocking
Sterilitet Ikke steril
Mængde 2 Pk.
Diameter (metrisk) Brønd 12 til 30 mm
Produkttype Multi Stand Tube Rack
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 7.6 cm
Array 1 x 4
Bredde (metrisk) 5.6 cm