Få mere at vide
Adapalene-relateret USP forbindelse A, Mikromol™
Artikelnummer. 30050327
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050327 100 mg
30050200 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050327 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0681.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Adapalene-relateret USP forbindelse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
CAS 33626-98-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H9 Br O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-Naphthoic acid, 6-bromo-, methyl ester (8CI), 6-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-bromo-2-naphthoate, Methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate, Adapalene Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC navn Methyl 6-bromonaphthalen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 265.1
Mængde 100 mg
Formel vægt 263,9786 g/mol