Få mere at vide
Adapalene, TRC
Artikelnummer. 30325310
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30325310 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30325310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA22500050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adapalene
CAS 106685-40-9
Molekylær formel C28 H28 O3
Mængde 50 mg
Synonym Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic acid, Aclene, Aclene Gel, CD 271, CD 271 (pharmaceutical), Differin, Differin Gel
InChI formel InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
SMIL COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc6cc(ccc6c5)C(=O)O
IUPAC navn 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]naftalen-2-karboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 412.52
Formel vægt 412.2038