Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Adapalene
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085572
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085572 50 mg
18065052 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085572 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2852/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RARβ and RARγ agonist
Retinoic acid analog that is a RARβ and RARγ agonist (AC50 values are 2.2, 9.3, 22 and > 1000 nM for RARβ, RARγ, RARα and RXRα receptors respectively). Inhibits proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer cell in vitro. Displays comedolytic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106685-40-9
Molekylær formel C28H28O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adapalene
Mængde 50 mg
Formel vægt 412.52
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 412.529