Få mere at vide
Adapalene, Mikromol™
Artikelnummer. 17981166
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17981166 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17981166 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0681.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Adapalene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adapalene
CAS 106685-40-9
Analyt- eller komponentnavne Adapalene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C28 H28 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
SMIL COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc6cc(ccc6c5)C(=O)O
IUPAC navn 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]naftalen-2-karboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 412.52
Mængde 250 mg
Formel vægt 412,2038 g/mol