Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adapalene
Artikelnummer. 16594414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16594414 5 g
16584414 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594414 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464500050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
CAS: 106685-40-9 | C28H28O3 | 412.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106685-40-9
Molekylær formel C28H28O3
Molekylvægt (g/mol) 412.53
InChI nøgle LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 6-[3-(adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl]naphthalen-2-carboxylsyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adapalene
Smeltepunkt 324,0 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 412.53