Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adapalene
Artikelnummer. 16584414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16584414 1 g
16594414 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16584414 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464500010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106685-40-9
Molekylær formel C28H28O3
Molekylvægt (g/mol) 412.53
InChI nøgle LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 6-[3-(adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl]naphthalen-2-carboxylsyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adapalene
Smeltepunkt 324.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 412.53
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adapalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Adapalene