Få mere at vide
Epredia™ Adamas Blades for Disposable Magnetic Blade Carriers
Shop alle Epredia produkter
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
Mængde:
10/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 60 x 18mm; 50/cs. |
| Produkttype | Disposable, Magnetic |
| Til brug med (udstyr) | Disposable Magnetic Blade Carrier |
| Mængde | 50/Cs. |
| Længde (metrisk) | 60 mm |
| Bredde (metrisk) | 18 mm |