Få mere at vide
Adamantosyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adamantoic Acid |
| CAS | 828-51-3 |
| Molekylær formel | C11H16O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Adamantanecarboxylic Acid, 1-Adamantane-1-carboxylic Acid, 1-Adamantylcarboxylic Acid, 1-Carboxyadamantane, NSC 94182, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | adamantan-1-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vægt | 180.115 |