Få mere at vide
Adamantosyre, TRC
Artikelnummer. 30310997
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30310997 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30310997 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA208200250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Adamantoic Acid
CAS 828-51-3
Molekylær formel C11H16O2
Mængde 250 mg
Synonym 1-Adamantanecarboxylic Acid, 1-Adamantane-1-carboxylic Acid, 1-Adamantylcarboxylic Acid, 1-Carboxyadamantane, NSC 94182, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC navn adamantan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 180.24
Formel vægt 180.115
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.