Få mere at vide
Adamantosyre, TRC
Artikelnummer. 30328722
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30328722 25 g
1 options
Artikelnummer. 30328722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA20820025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Adamantoic Acid
CAS 828-51-3
Molekylær formel C11H16O2
Mængde 25 g
Synonym 1-Adamantanecarboxylic Acid, 1-Adamantane-1-carboxylic Acid, 1-Adamantylcarboxylic Acid, 1-Carboxyadamantane, NSC 94182, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC navn adamantan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 180.24
Formel vægt 180.115