Få mere at vide
Adamantane, TRC
Artikelnummer. 30007563
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007563 25 g
30003222 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007563 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA20780025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 281-23-2
Molekylær formel C10 H16
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Synonym Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane (9CI, ACI), Adamantane (6CI, 8CI), A 0696, MeSH ID: D000218, NSC 527913
IUPAC navn Adamantane
SMIL C1C2CC3CC(CC1C3)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adamantane
Renhedsgrad noter GC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
Formel vægt 136.1252
Procent renhed >95%