Få mere at vide
Adamantane, Mikromol™
Artikelnummer. 30052713
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052713 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052713 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0564.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Adamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adamantane
CAS 281-23-2
Analyt- eller komponentnavne Adamantane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H16
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
SMIL C1C2CC3CC(CC1C3)C2
IUPAC navn Adamantane
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 136,1252 g/mol