Få mere at vide
Adamantane-d16, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adamantane-d16 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D |
| Formel vægt | 152.226 |