Få mere at vide
Adamantane-d15-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adamantane-d15-carboxylic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D |
| Formel vægt | 195.2092 |