Få mere at vide
Adamantane, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10001520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10001520 100 g Glasflaske 100g
10602983 5 g Glasflaske 5g
10091510 25 g Glasflaske 25g
13458368 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10001520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146111000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 281-23-2
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00074719
InChI nøgle ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
IUPAC navn adamantane
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adamantane
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 205.0°C to 210.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15,137
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 8% in light petroleum fract. (20°C),6.7% in diethyl ether-1.7% in ethyl acetate (20°C),9.1% in methylene chloride-0.8% in acetone (20°C),10% in chloroform-12.5% in ccl4 (20°C),0.5%
Formel vægt 136.24
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adamantane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeringsanlæg