Få mere at vide
Adamantane, 98%
Artikelnummer. 11427936
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427936 250 g 250g
11417936 50 g 50g
11407936 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14041.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136,238 g/mol
Adamantane bruges hovedsageligt til syntese af medicin til behandling af influenza, tjener som NMDA-receptorkanalblokkere. Anvendes også til fremstilling af avancerede smøremidler, fotografisk materiale, overfladeaktive midler, katalysatorer og andre produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adamantane bruges hovedsageligt til syntese af medicin til behandling af influenza, tjener som NMDA-receptorkanalblokkere. Anvendes også til fremstilling af avancerede smøremidler, fotografisk materiale, overfladeaktive midler, katalysatorer og andre produkter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 281-23-2
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.238
MDL nummer MFCD00074719
InChI nøgle ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
IUPAC navn adamantane
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adamantane
Smeltepunkt 266 °C til 268 °C (forseglet rør)
Tæthed 1.07
Mængde 250 g
Beilstein 1901173
Merck Index 14,149
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 136.24
Procent renhed 98%