Få mere at vide
Adamantane, 98%
Description
Adamantane bruges hovedsageligt til syntese af medicin til behandling af influenza, tjener som NMDA-receptorkanalblokkere. Anvendes også til fremstilling af avancerede smøremidler, fotografisk materiale, overfladeaktive midler, katalysatorer og andre produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adamantane bruges hovedsageligt til syntese af medicin til behandling af influenza, tjener som NMDA-receptorkanalblokkere. Anvendes også til fremstilling af avancerede smøremidler, fotografisk materiale, overfladeaktive midler, katalysatorer og andre produkter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Adamantane |
| Smeltepunkt | 266°C to 268°C (sealed tube) |
| Tæthed | 1.07 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1901173 |
| Merck Index | 14,149 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 136.24 |
| Procent renhed | 98% |
Safety and Handling
- Adamantane
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Tricyclo[3.3.1.13,7]decane