Få mere at vide
Adamantan-1-carboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 11409813
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409813 25 g 25g
11419813 100 g 100g
11429813 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409813 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12959.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 828-51-3 | C11H16O2 | 180,247 g/mol
Det kan bruges som en stabilisator i syntesen af monodisperse, højkrystallinske CoPt3 nanopartikler1 og porøse platinnanopartikler. Det er en potent og reversibel CerK-hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges som en stabilisator i syntesen af monodisperse, højkrystallinske CoPt3 nanopartikler1 og porøse platinnanopartikler. Det er en potent og reversibel CerK-hæmmer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol giver meget svag turbiditet. Opløselig i ethanol, chloroform og dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares væk fra baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 828-51-3
Molekylær formel C11H16O2
Molekylvægt (g/mol) 180.247
MDL nummer MFCD00074720
InChI nøgle JIMXXGFJRDUSRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarboxylic acid, 1-carboxyadamantane, adamantanecarboxylic acid, adamantoic acid, 1-adamantoic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1'3,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 13235
IUPAC navn adamantan-1-carboxylsyre
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adamantane-1-carboxylic acid
Smeltepunkt 173 °C til 176 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1910637
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselighed i methanol giver meget svag turbiditet. Opløselig i ethanol, kloroform og dichlorethan.
Formel vægt 180.25
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adamantane-1-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Adamantane-1-carboxylic acid