Få mere at vide
Adamantane-1-carbonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11327675
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327675 10 g 10g
11337675 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02352.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2094-72-6
Molekylær formel C11H15ClO
Molekylvægt (g/mol) 198.69
MDL nummer MFCD00074724
InChI nøgle MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
IUPAC navn adamantan-1-carbonylchlorid
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adamantane-1-carbonyl chloride
Smeltepunkt 48°C to 53°C
Kogepunkt 135°C to 136°C (10 mmHg)
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 389960
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 198.69
Procent renhed 97%