Få mere at vide
Adamantane-1-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476917 1 g 1g
11486917 5 g 5g
11496917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11476917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14352.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 23074-42-2 | C11H15N | 161.248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23074-42-2
Molekylær formel C11H15N
Molekylvægt (g/mol) 161.248
MDL nummer MFCD00074731
InChI nøgle FQFZASRJFRAEIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarbonitrile, 1-cyanoadamantane, 1-adamantyl cyanide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carbonitrile, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbonitrile, adamantanecarbonitrile, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbonitrile, 1-adamantylnitrile, pubchem8757
PubChem CID 90878
IUPAC navn adamantan-1-carbonitril
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adamantane-1-carbonitrile
Smeltepunkt 193°C to 196°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 161.25
Procent renhed 97%